Learn More
o-xylène-d{10}, 98+ % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15401457
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15401457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15401457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036472.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylene-d{10}
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,953 g/ml
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 5 g
CAS 56004-61-6
Point de fusion -25°C
Point d’ébullition 143°C à 145°C
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00037698
Numéro UN UN1307
Merck Index 14,10081
Synonyme o-xylene-d10, 2h10-o-xylene, 1,2-dimethylbenzene-d10 99.5 atom % d, 1,2-xylene-d10, o-xylene-d10, 99 atom % d, bis 2 h? methyl 2 h? benzene, 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis trideuteriomethyl benzene
Clé InChI CTQNGGLPUBDAKN-ZGYYUIRESA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C(=C1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC di(²H₃)methyl(²H₄)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 116.23
CID PubChem 91976
Poids de la formule 116.25
Pourcentage de pureté ≥98%