Learn More
Dichlorure d’o-Xylylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484134
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. 11484134
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12500.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 612-12-4 | C8H8Cl2 | 175.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-12-4
Formule moléculaire C8H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 175.05
Numéro MDL MFCD00000903
Clé InChI FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
CID PubChem 11919
Nom IUPAC 1,2-bis(chlorométhyl)benzène
SMILES ClCC1=CC=CC=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Xylylene dichloride
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’ébullition 246°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Pungent
Quantité 50 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 2043675
Poids de la formule 175.06
Pourcentage de pureté 98%