Learn More
Sachets de tampon pH, Oakton™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oakton pH buffer pouches |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 10.00 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20 de chaque |
| Type de solution | Tampon pH |
| Qualité | Not Available |