Learn More
Flacons tampons d’étalonnage du pH, Oakton™
Code produit 10303765 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
pH:
1.68
4.01
7
10.00
12.46
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH unitSize
10303765 7 1 pièce
11739679 1.68 1 pièce
10038434 4.01 1 pièce
11750079 10.00 1 pièce
11710069 12.46 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10303765 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0065404
Edge
Utilisez ces tampons du PH pour les instruments de mesure avec une résolution de 0,01. Les flacons de tampon pour étalonnage du pH Oakton™ sont normalisés en fonction des références de pH traçables par NIST pour un pH de 0,01 à 77 °F (25 °C)
  • Les solutions de tampons pH permettent à l’utilisateur de régler son système pour lire des mesures précises
  • Conserver les tampons à l’abri de la lumière directe du soleil.
Informations sur la commande
Poids à l’expédition :0,6 kg.(1-1/4 lb).
Certifications
Traçabilité NIST et certification de conformité aux normes de traçabilité NIST.
Spécification
À utiliser avec (application) Étalonnage
À utiliser avec (équipement) pH Meter and Electrode
pH 7
Forme physique Liquid
Quantité 500 mL
Type de solution pH Buffer