Description
- Les solutions de tampons pH permettent à l’utilisateur de régler son système pour lire des mesures précises
- Conserver les tampons à l’abri de la lumière directe du soleil.
Order Info
Poids à l’expédition :0,6 kg.(1-1/4 lb).
Certifications
Traçabilité NIST et certification de conformité aux normes de traçabilité NIST.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | pH Meter and Electrode |
| pH | 1.68 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | pH Buffer |
Safety and Handling
Product Identifier
- pH 1.68 Buffer
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.