Learn More
Waters Corporation Oasis HLB Online Cartridge Column
Click to view available options
Granulométrie:
5 μm
15 μm
25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- This cartridge column contains the universal polymeric Oasis HLB sorbent, which is optimized for the extraction of a wide range of analytes from various matrices.
- This on-line cartridge column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The Oasis HLB on-line cartridge column fits into a Sentry holder that features a finger-tight fitting for fast, convenient replacement.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2.1 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 25 μm |
| Porosité | 80 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| “End-capped” | No |
| Type | Cartridge |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.