Learn More
Waters Corporation Oasis MAX Online Column
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3,9 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- This column contains the Oasis MAX sorbent, which is a water-wettable, mixed-mode polymeric sorbent that has been optimized to achieve higher selectivity and sensitivity for extracting acidic compounds with anion-exchange groups.
- The Oasis MAX on-line column is designed to be used with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The cartridge column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 30 μm |
| Porosité | 80 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| “End-capped” | No |
| Type | Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.