Learn More
Obatoclax Mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16460647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16460647
Marque: Medchem Express HY10969
MedChemExpress Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.
Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Obatoclax Mesylate
Forme physique Solid
CAS 803712-79-0
Couleur Black
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23N3O4S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme GX15-070 Mesylate
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C2=CC3=C(C=CC=C3)N2)=N/C1=C\C4=C(C=C(N4)C)C.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 413.49
Poids de la formule 413.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.