Learn More
Zeiss™ Objectif
Click to view available options
Type:
Objectif LD A-Plan / 0,65 M27
Objectif N-Achroplan 10x/0,25 M27
Objectif N-Achroplan 5 x / 0,15 Ph1 M27
Pouvoir grossissant:
10X
5X
63X
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec une grande variété d’applications
Spécification
Spécification
| Type | Objectif N-Achroplan 10x/0,25 M27 |
| Description | Ouverture numérique : 0,25 |
| Distance de mise au point | 6,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scan, Axio Vert et Axio Scope |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Quantité | 1 de chaque |