Learn More
Motic™ Objectif 4X/0,10
Code produit. 15415192
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
4X
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15415192
Marque: Motic™ 53003161
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Objectif adapté aux microscopes DM-52 et SFC-3A. L’objectif Motic™ 4X / 0,10 est conçu avec précision et des optiques de haute qualité.
  • Objectif adapté aux microscopes DM-52 et SFC-3A.
  • Optique de haute qualité, conçue avec précision.
Spécification
Type Objectif
À utiliser avec (équipement) Microscopes DM-52, SFC-3A
Pouvoir grossissant 4X