Learn More
Carl Zeiss™ Objectif A achromatique
Code produit. 13469128
Click to view available options
Type:
Huile PH3 M27
M27
M27, champ de vision de 23 mm
Objectif A
PH2 M27
Ph1 M27
Pouvoir grossissant:
100X
10X
2.5X
20X
40X
5X
Ouverture numérique:
0,06 ml
0,12 mm
0,25 mm
0,45 mm
0,65 mm
1,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13469128
Marque: Carl Zeiss™ 4210919912000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ces objectifs universels pour la recherche de routine. Les objectifs Zeiss™ A-Plan fournissent un contraste riche et peuvent être utilisés avec des oculaires dotés d’un champ de vision allant jusqu’à 23 mm.
  • Cette catégorie d’objectifs constitue une excellente alternative aux objectifs Achroplan, que ce soit pour les applications courantes ou les applications de recherche
  • Utilisez les méthodes de contraste, comme le champ clair, le contraste de phase et la longueur d’ondes d’excitation du spectre visible
  • Peuvent être utilisés pour les applications à épifluorescence
Spécification
Type Huile PH3 M27
Description Ouverture numérique : 1,25 mm ; Huile PH3 M27
Pouvoir grossissant 100X
Ouverture numérique 1,25 mm
Quantité 1 de chaque