Learn More
Zeiss™ Objectifs N-Achroplan
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
50X
63X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente planéité des images sur des diamètres de champ de visualisation de 23 mm
- Idéale pour la photomicrographie en microscopie de routine
- Excellente planéité du champ
- Solution hautement recommandable pour la documentation d’images en pathologie
- Convient parfaitement à la microphotographie
- Disponible en diverses versions pour une large gamme d’applications
- Les techniques de contraste possibles incluent le champ clair et le contraste de phase à lumière transmise et la fluorescence avec excitation dans la plage visible
Collier de correction mécanique pour :
- Correction de l’épaisseur de la lame porte-objet
- Immersion différente
- Température différente
- Réglage d’un diaphragme à iris
Spécification
Spécification
| Type | Objectif |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Quantité | 1 de chaque |