Learn More
Motic™ Objectif, achromatique EA60 X / 0,85 / S
Code produit. 11828153
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
60X
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11828153
Marque: Motic™ 12180165
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu avec correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs. L’objectif Motic™, achromatique EA60 X / 0,85 / S, est doté de la correction sphérique pour une couleur.
  • Achromatique.
  • Correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs.
  • Correction sphérique pour 1 couleur.
Spécification
Type Objectif Achromat
Description N/A :0,85 S
Distance de mise au point Distance de travail de 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes série PM, DM1802-A, série 18, série 28
Pouvoir grossissant 60X