Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
Code produit. 12866543 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur
Adaptateur de fond noir
À utiliser avec (équipement):
Anneau lumineux à fibre optique ou LED à champ clair (diamètre intérieur 60 mm)
Éclairage annulaire pour champ sombre 157406
Éclairage annulaire pour champ sombre VisiLED S40-10 D
Éclairage annulaire à fibre optique avec diamètre intérieur de 66 mm
Éclairage annulaire à fibres optiques pour champ sombre 157406
Distance d’utilisation:
30 à 50 mm
50 à 80 mm
80 à 110 mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12866543
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
ulliAdaptateur de fond noir pour éclairage annulaire à fond noir VisiLED (référence SCHOTT 400 300) à monter sur l’objectif/liliAdapté aux diamètres 66 mm et 70 mm/li/ul
Spezifikation
Type Adaptateur de fond noir
Distance de mise au point Distance de travail objectif : de 20 à 30 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Éclairage annulaire pour champ sombre VisiLED S40-10 D
Distance d’utilisation S.O.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt