Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur
Adaptateur de fond noir
À utiliser avec (équipement):
Anneau lumineux à fibre optique ou LED à champ clair (diamètre intérieur 60 mm)
Éclairage annulaire pour champ sombre 157406
Éclairage annulaire pour champ sombre VisiLED S40-10 D
Éclairage annulaire à fibre optique avec diamètre intérieur de 66 mm
Éclairage annulaire à fibres optiques pour champ sombre 157406
Distance d’utilisation:
30 à 50 mm
50 à 80 mm
80 à 110 mm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Adaptateur pour objectif pour monter un éclairage annulaire Ø i = 66 mm sur un objectif Ø = 58 mm
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Éclairage annulaire à fibre optique avec diamètre intérieur de 66 mm |
| Distance d’utilisation | S.O. |