Learn More
Motic™ Objectif, Plan Achromatique CCIS EC PL pour BA310E
Code produit. 15415232
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
Description:
N/A :0,25, distance de travail :17,4mm
N/A :0,45 mm, DT :0,9mm
N/A :1,25/S-Huile, DT :0,15mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15415232
Marque: Motic™ 1101001703221
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Objectif sans plomb et au contraste amélioré doté d’un système de correction des couleurs à l’infini. L’objectif Motic™ Plan Apochromat CCIS EC PL pour BA310E est conçu pour la correction de la courbure de champ, de l’aberration sphérique et de l’aberration chromatique.
  • Adapté au microscope composé droit de la série BA310.
  • Système de correction des couleurs à l’infini.
  • Verre sans plomb.
  • Contraste amélioré.
  • Correction de la courbure de champ.
  • Correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs.
  • Correction sphérique pour 1 couleur.
Spécification
Type Objectif
Description N/A :0,25, distance de travail :17,4mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes BA310E
Pouvoir grossissant 10X