Learn More
Motic™ Objectif, Plan Achromatique CCIS EC PL pour BA310E
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
Description:
N/A :0,25, distance de travail :17,4mm
N/A :0,45 mm, DT :0,9mm
N/A :1,25/S-Huile, DT :0,15mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adapté au microscope composé droit de la série BA310.
- Système de correction des couleurs à l’infini.
- Verre sans plomb.
- Contraste amélioré. Correction de la courbure de champ.
- Correction de l’aberration chromatique pour 2 couleurs.
- Correction sphérique pour 1 couleur.
Spécification
Spécification
| Type | Objectif |
| Description | N/A :0,25, distance de travail :17,4mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes BA310E |
| Pouvoir grossissant | 10X |