Learn More
Zeiss™ Objectif EC Plan-Neofluar
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
40X
Distance de mise au point:
0,20 mm
0,71 mm
2 mm
5,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Augmentation visible du contraste importante pour toutes les méthodes de contraste : champ clair, champ sombre, contraste de phase, DIC, fluorescence, Pol
- Offre une haute puissance de résolution et luminosité, contraste élevé et des images totalement plates pour l’observation et la documentation
- Haute transmission des longueurs d’onde depuis la plage proche des UV (> 40 % à partir de 340 nm)
- Les modèles à usage spécifique sont les objectifs EC Epiplan-Neofluar pour travaux en lumière réfléchie
- Objectif EC Plan-Neofluar Antiflex pour contraste de réflexion
- Objectifs EC Plan-Neofluar Pol pour les exigences de la microscopie en lumière polarisée
Spécification
Spécification
| Type | Objectifs EC |
| Distance de mise au point | 0,20 mm |
| Pouvoir grossissant | 100X |
| Quantité | 1 de chaque |