Learn More
Zeiss™ Objectif LD A-Plan
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
40X
Distance de mise au point:
0,22 mm
2 mm
4,3 mm
8,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cette catégorie d’objectifs constitue une excellente alternative aux objectifs Achroplan, que ce soit pour les applications courantes ou les applications de recherche
- Les objectifs A-Plan offrent un contraste élevé et peuvent être utilisés avec des oculaires dotés d’un champ de visualisation allant jusqu’à 23 mm.
- Permettent des méthodes de contraste allant du champ clair au contraste de phase
- Pour longueur d’onde d'excitation dans le spectre visible, ils peuvent être utilisés pour les travaux d’épifluorescence
Spécification
Spécification
| Type | Objectif LD A-Plan |
| Distance de mise au point | 8,5 mm |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Quantité | 1 de chaque |