Learn More
Vision Engineering™ Lentille de focalisation
Code produit. 11917644
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stéréomicroscope Mantis Elite
Stéréomicroscope compact Mantis
Distance de mise au point:
29 mm
54 mm
68 mm
96 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11917644
Marque: Vision Engineering™ MCO006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stéréomicroscope Mantis
• Grand écran de visualisation
• Compact = 2 objectifs 4x et 6x
• Elite = 5 objectifs 4x à 20x
• Bras articulé ou statif de table
• Eclairage LED anti-reflets
• Conçu pour les observations longues, les stéréomicroscopes Mantis réduisent la fatigue de l'utilisateur grâce à:
• Grand écran de visualisation sans contact
• Visualisation à hauteur des yeux
• Liberté de mouvement de la tête
• Manipulation de pièces sous objectif
• Idéal dans les industries manufacturières en électronique, mécanique, plasturgie… et les laboratoires industriels, pharmaceutiques…
• 2 versions
• Mantis Compact: révolver 1 objectif parmi 4x et 6x
• Mantis Elite: révolver 2 objectifs parmi 4x, 6x, 8x, 10x, 15x et 20x
• 2 statifs
• Sur bras articulé contre-balancé, à visser sur la table
• Sur statif à poser
• Distance de travail
• Correspond à l'espace libre sous l'objectif une fois la mise au point établie
• Elle permet l'utilisation d'instruments: fer à souder, pince, bistouri… pendant l'observation
• Eclairage LED
• Remplace efficacement l'éclairage halogène traditionnel avec les avantages suivants:
• Haute intensité lumineuse 4000 à 9400 Lux
• Longue durée de vie jusqu'à 10000 h, éclairage anti-reflets, pour observation de parties métalliques: circuits imprimés, marquage de tôles…
• Objectif Compact
Spécification
Distance de mise au point 68 mm
À utiliser avec (équipement) Stéréomicroscope compact Mantis