Learn More
Motic™ Lentille de focalisation pour SMZ140/143
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
1.5X
Distance de mise au point:
Distance de travail de 33 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour les stéréoscopiques série SMZ140/143
- Objectif 0,5X : Réduisez le grossissement standard, distance de travail = 133 mm
- Objectif 1,5X : Augmentez le grossissement standard, distance de travail = 33 mm
Spécification
Spécification
| Type | Lentille de focalisation |
| Distance de mise au point | Distance de travail de 33 mm |
| À utiliser avec (application) | Augmente le grossissement standard |
| À utiliser avec (équipement) | SMZ140/143 |
| Pouvoir grossissant | 1.5X |
| Quantité | 1 de chaque |