Learn More
Motic™ Objectif, Phase Plan PL Ph 10 X / 0,25
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Style de plan pour la correction de la courbure de champ.
- Plaque de phase intégrée pour la modulation du contraste.
Spécification
Spécification
| Type | Objectif |
| Description | N/A :0,25 |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC |
| Pouvoir grossissant | 10X |