Learn More
Motic™ Objectif plan-achromatique EC-H CCIS™
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
20X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Objectif plan EC-H
- Technologie CCIS™ : Système de correction des couleurs à l’infini
- Grossissement 20X
- Ouverture numérique de 0,45
- Distance de travail de 0,9 mm
Order Info
Dimensions et type de produit
Specifications
Specifications
| Type | Objectifs plan-achromatiques |
| Champ de vision | Plan EC-H |
| Distance de mise au point | Distance de travail de 0,9 mm |
| Pouvoir grossissant | 20X |
| Ouverture numérique | 0,45 |
| Quantité | 1 de chaque |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction