Learn More
Agilent BioTek Objectifs pour lecteurs d’imagerie multimodes
Code produit. 15371480 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type de produit:
Objectif 2,5X (2,25x eff.), AN : 07
Objectif 2,5X (2,75x eff.) ; O.N. : 0,12
Objectif 20X, NA : .45
Objectif 60X, NA : .7
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15371480
Marque: Agilent BioTek 1220545
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.
Choisissez parmi une gamme d’objectifs offrant une imagerie de 2,5 x à 60 x.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Objectif 60X, NA : .7
À utiliser avec (équipement) Lecteur multimode d’imagerie