Learn More
Ochratoxine A 2 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318935 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318935 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15670000AL2
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ochratoxin A
CAS 303-47-9
Noms d’analytes ou de composants Ochratoxin A
Conditions d’expédition -18 °C
Formule moléculaire C20 H18 Cl N O6
Concentration 2 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- (8CI), L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)-, Ochratoxin A (7CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine, (R)-N-[(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo[c]pyran-7-yl)carbonyl]-3-phenylalanine, 3R,14S-Ochratoxin A, NSC 201422, NSC 221991, Phe-OTA, Phenylalanine-ochratoxin A
Formule InChI InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
Nom IUPAC (2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8-hydroxy-3-méthyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromène-7-carbonate amino]-3-phénylpropanoïque
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 403.81
Quantité 1 mL
Poids de la formule 403,0823 g/mol