Learn More
Mélange d'ochratoxine A et B 592 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ochratoxin A∣Ochratoxin B |
| CAS | 303-47-9, 4825-86-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ochratoxin A∣Ochratoxin B |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétonitrile |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ochratoxin A 10 μg/mL∣Ochratoxin B 10 μg/mL |