Learn More
Oxoid UK Supplément différentiel OCLA (ISO) 10 flacons
Click to view available options
:
Supplément différentiel OCLA (ISO) 10 flacons
Description
Un flacon requis pour 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Pays d’origine | Royaume-Uni |
| Format | Boîte |
| Type de milieu | Supplément |
| Type de produit | Supplément |
| À utiliser avec (application) | Supplément pour gélose chromogène Listeria (CM1084) |
| Type d’emballage | 10 flacons |
| Quantité | 10 / boîte |
| Espèces | Listeria |