Learn More
Acide octadécanoïque 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11368709 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11368709 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210111705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.02€
    43.05€ / 5g
    Économisez 3.97€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 57-11-4
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00002752
Clé InChI QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
CID PubChem 5281
ChEBI CHEBI:28842
Nom IUPAC Acide octadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearic acid
Couleur Blanc
Densité 0.941g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 5 g
Poids de la formule 284.48
Forme physique Poudre cristalline