Learn More
Macherey-Nagel™ C18 en phase octadécyle Polygosil™
Code produit. p-8012288 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Granulométrie:
5 μm
7 μm
10 μm
Porosité:
100 Å
1 000 A
300 A
60 Å
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10778222
Marque: Macherey-Nagel™ 711580.100