Learn More
Octadécylamine, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10665752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10665752
Marque: Thermo Scientific Acros 129320010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-30-1
Formule moléculaire C18H39N
Poids moléculaire (g/mol) 269.52
Numéro MDL MFCD00008159
Clé InChI REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
CID PubChem 15793
ChEBI CHEBI:63866
Nom IUPAC Octadécane-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Octadecylamine
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 232.0°C (32.0 mmHg)
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)17NH2
Quantité 1 kg
Beilstein 04, IV, 825
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viscosité 4.17 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 269.51
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amine primaire (MW 269) :>98 %, sec.+ amine tert. (MW 521) :< 2 %
Forme physique Prills
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Octadecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.