Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE sont autoclavables et comprennent un anneau de rotation. Les surfaces planes offrent une grande action de mélange.
10.13€ - 34.50€
Specifications
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Octaédrique |
Product Code | Brand | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
11923574
|
Fisherbrand™
|
15mm | 8 mm |
21.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11933574
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 8 mm |
24.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12676316
|
Fisherbrand™
|
41 mm | 8 mm |
25.22€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11953574
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 13 mm |
23.53€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11858872
|
Fisherbrand™
|
13mm | 3mm |
27.61€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943574
|
Fisherbrand™
|
25mm | 8mm |
34.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11517782
|
Fisherbrand™
|
51mm | 8 mm |
34.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11878872
|
Fisherbrand™
|
51mm | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
- Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
- Autoclavables
Specifications
Oui | |
Blanc | |
Octaédrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |