Learn More
Chlorhydrate d'octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Mikromol
Description
Chlorhydrate d'octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| CAS | 112626-50-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H13 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.C1CC2CNCC2C1 |
| Afficher plus |