Learn More
Octaméthylcyclotétrasilazane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349235 25 g 25g
11339235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16563.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1020-84-4 | C8H28N4Si4 | 292.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020-84-4
Formule moléculaire C8H28N4Si4
Poids moléculaire (g/mol) 292.68
Numéro MDL MFCD00046123
Clé InChI FIADVASZMLCQIF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octaméthyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétrazatetrasilocane
SMILES C[Si]1(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N[Si](C)(C)N1
Spécification
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Nom chimique ou matériau Octamethylcyclotetrasilazane
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 25 g
Point d’éclair 66°C (150°F)
Odeur Ammonia-like
Sensibilité Moisture sensitive
Numéro UN UN2923
Beilstein 976248
Poids de la formule 292.68
Pourcentage de pureté 97%