Learn More
Octaméthylcyclotétrasiloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422288 500 g 500g
11412288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15240.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.64€
    189.65€ / 500g
    Économisez 46.99€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.616 g/mol
Octamethylcyclotetrasiloxane is used to prepare silicone oil, silicone rubber and silicone resin having different degrees of polymerization through ring opening and polymerizing. It is also widely used in various fields viz. construction, electronics, textile, automobile, personal care, food, and machining. It is an organometallic reagent utilized for the preparation of siloxane polymers having high surface-hydrophobicity restoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octaméthylcyclotétrasiloxane est utilisé pour préparer de l’huile de silicone, du caoutchouc de silicone et de la résine de silicone ayant des degrés de polymérisation différents grâce à l’ouverture et à la polymérisation des anneaux. Il est en outre largement utilisé dans divers domaines, notamment la construction, l’électronique, le textile, l’automobile, les soins personnels, la nourriture et l’usinage. Il s’agit d’un réactif organométallique utilisé pour la préparation de polymères siloxanes ayant une grande restauration d’hydrophobicité de surface.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-67-2
Formule moléculaire C8H24O4Si4
Poids moléculaire (g/mol) 296.616
Numéro MDL MFCD00003269
Clé InChI HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
CID PubChem 11169
ChEBI CHEBI:25640
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octaméthyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétraoxatétrasilocane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Spécification
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Nom chimique ou matériau Octamethylcyclotetrasiloxane
Point de fusion 17°C to 18°C
Quantité 500 g
Point d’éclair 56°C (132°F)
Indice de réfraction 1.396
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.956
Numéro UN UN1993
Beilstein 1787074
Merck Index 14,6747
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 296.62
Pourcentage de pureté 98%