Learn More
Acide octanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459063
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459063 500 mL 500mL
11428710 25 mL 25mL
11469063 2500 mL 2500mL
11479063 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11459063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11149.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Octanoic acid is used in the production of esters, which finds application in perfumery and also dyes manufacture. It is used as a food contact surface sanitizer in commercial food handling, as a dietary supplement and as disinfectant in health care facilities, recreational facilities, livestock premises and industrial facilities. Its acid chloride is used in the synthesis of perfluorooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide octanoïque est utilisé dans la production d’esters, qui trouve son application dans la fabrication de parfums et de colorants. Il est utilisé comme désinfectant de surfaces en contact avec les denrées alimentaires dans la manipulation des aliments commerciaux, comme complément alimentaire et comme désinfectant dans les établissements de soins de santé, les installations récréatives, les locaux d’élevage de bétail et les installations industrielles. Son chlorure acide est utilisé dans la synthèse de l’acide perfluorooctanoïque.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme, de l’éther, du disulfure de carbone, de l’éther de pétrole et de l’acétonitrile. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-07-2
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00004429
Clé InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
CID PubChem 379
ChEBI CHEBI:28837
Nom IUPAC acide caprylique
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoic acid
Point de fusion 16°C to 17°C
Densité 0.910 g/mL
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Formule linéaire CH3(CH2)6CO2H
Indice de réfraction 1.4275
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1747180
Merck Index 14,1765
Informations sur la solubilité Misicible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,petroleum ether and acetonitrile.Slightly miscible with water.
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Octanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanoic acid