Learn More
Acide octanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479063 10,000 mL 10000mL
11428710 25 mL 25mL
11459063 500 mL 500mL
11469063 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11479063 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11149.0D
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Octanoic acid is used in the production of esters, which finds application in perfumery and also dyes manufacture. It is used as a food contact surface sanitizer in commercial food handling, as a dietary supplement and as disinfectant in health care facilities, recreational facilities, livestock premises and industrial facilities. Its acid chloride is used in the synthesis of perfluorooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide octanoïque est utilisé dans la production d’esters, qui trouve son application dans la fabrication de parfums et de colorants. Il est utilisé comme désinfectant de surfaces en contact avec les denrées alimentaires dans la manipulation des aliments commerciaux, comme complément alimentaire et comme désinfectant dans les établissements de soins de santé, les installations récréatives, les locaux d’élevage de bétail et les installations industrielles. Son chlorure acide est utilisé dans la synthèse de l’acide perfluorooctanoïque.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, du chloroforme, de l’éther, du disulfure de carbone, de l’éther de pétrole et de l’acétonitrile. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-07-2
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00004429
Clé InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
CID PubChem 379
ChEBI CHEBI:28837
Nom IUPAC acide caprylique
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Octanoic acid
Point de fusion 16°C to 17°C
Densité 0.91
pH 4
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Odeur Rancid
Formule linéaire CH3(CH2)6CO2H
Indice de réfraction 1.4275
Quantité 10,000 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1747180
Merck Index 14,1765
Informations sur la solubilité Misicible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,petroleum ether and acetonitrile.Slightly miscible with water.
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté ≥98%