Learn More
Octaphénylcyclotétrasiloxane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332396 100 g 100g
11322396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06130.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 546-56-5 | C48H40O4Si4 | 793.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-56-5
Formule moléculaire C48H40O4Si4
Poids moléculaire (g/mol) 793.18
Numéro MDL MFCD00003268
Clé InChI VSIKJPJINIDELZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octaphenylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octaphenyl, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octaphenyltetracyclosiloxane, cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl, 1,1,3,3,5,5,7,7-octaphenylcyclotetrasiloxane, octaphenyl tetracyclosiloxane, acmc-1aqwg, ph2sio 4, vsikjpjinidelz-uhfffaoysa
CID PubChem 68347
Nom IUPAC octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
SMILES O1[Si](O[Si](O[Si](O[Si]1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Point d’ébullition 332°C (1mmHg)
Nom chimique ou matériau Octaphenylcyclotetrasiloxane
Point de fusion 193°C to 200°C
Quantité 100 g
Beilstein 2320758
Poids de la formule 793.19
Pourcentage de pureté ≥98%