Learn More
Gallate d'octyle, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octylgallate |
| CAS | 1034-01-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Octylgallate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H22 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| Afficher plus |