Learn More
Gallate d'octyle, Mikromol™
Code produit 17933086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933086 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933086 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3431.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Gallate d'octyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octylgallate
CAS 1034-01-1
Noms d’analytes ou de composants Octylgallate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H22 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Formule InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nom IUPAC 3,4,5-trihydroxybenzoate d’octyl
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Quantité 250 mg
Poids de la formule 282,1467 g/mol