Learn More
OEKO-TEX PAH Mélange 575 500 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323271 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323271 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000575DI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 2381-21-7, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 192-97-2
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Dichlorométhane