Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacine, 98 %
Code produit. 15325038 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15325038
Marque: Thermo Scientific Chemicals 455670010
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’ofloxacine, numéro CAS 82419-36-1, est un antibiotique fluoroquinolone présentant une large activité antibactérienne contre les bactéries à Gram-positif et ç Gram-négatif, ainsi que contre les mycobactéries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’ofloxacine est un antibiotique fluoroquinolone synthétique qui est un analogue de l’acide nalidixique
L’ofloxacine peut interagir directement avec l’autolysine pneumococcique (LytA) dans son domaine de liaison à la choline, ce qui empêche la LytA de dégrader la paroi cellulaire pneumococcique
L’ofloxacine est racémique et son (S)-énantiomère est la lévofloxacine
Applications
L’ofloxacine peut être utilisée dans des études de laboratoire pharmacocinétiques et des dépistages systématiques des drogues à haut débit
Les capacités de liaison à l’ADN et aux protéines de l’ofloxacine ont été étudiées en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82419-36-1
Formule moléculaire C18H20FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 361.373
Clé InChI GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ofloxacin
Type Ofloxacin
Point de fusion 280.0°C to 275.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 361.37
Pourcentage de pureté 98%