Learn More
OHAUS™ Balances de précision Adventurer™
Code produit. 15533883 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
AX4201
AX422
AX8201
AX822
Capacité:
420g
820g
4,2 kg
8,2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15533883
Marque: OHAUS™ 30122619
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Trouvez le bon équilibre entre des fonctionnalités ingénieuses et des capacités de pesée fonctionnelles et simples.
Fournissent des résultats de pesée stables et fiables pour les tâches de pesée routinières.br /ulliTemps de stabilisation rapide améliorant la productivité en laboratoire/liliAutoCaltrade;, le système d’étalonnage interne automatique OHAUS effectue l’entretien de routine en étalonnant quotidiennement la balance/liliL’écran tactile en couleur permet un fonctionnement facile et rapide des applications Adventurer/liliUtilisez et accédez à neuf modes d’application et à de nombreuses fonctions qui éliminent le besoin d’effectuer plusieurs calculs manuels grâce à l’écran tactile couleur moderne/liliLes opérateurs peuvent porter des gants de laboratoire lors de l’utilisation de l’écran tactile, ce qui élimine les inconvénients et risques associés au fait d’enfiler et de retirer constamment les gants/liliOutre l’écran tactile, l’Adventurer a également six touches mécaniques qui fournissent une rétroaction tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives telles que la tare, la mise à zéro, l’étalonnage et l’impression./liliModes d’application : pesée, pesée dynamique, maintien de l’affichage, comptage des pièces, détermination de la densité, totalisation, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, formulation/liliLa fonction d’horloge en temps réel conserve le temps précis même pendant une perte de puissance et la capacité de données BPL peut enregistrer le nom de l’échantillon, le nom des projets et les ID des balances pour mieux répondre aux exigences en matière de traçabilité et de conformité/liliLa fonction de clonage vous permet d’enregistrer les paramètres de l’utilisateur et de l’application sur une clé USB à mémoire flash qui peut être facilement utilisé pour configurer des balances Adventurer supplémentaires/liliLors de l’utilisation de la fonction de poids minimum, l’affichage indique clairement que le poids de votre échantillon actuel est inférieur à la limite minimale définie : il suffit d’augmenter le poids de l’échantillon pour s’assurer que vos résultats correspondent à vos normes/liliPare-vent compact conçu pour améliorer l’expérience de l’utilisateur et l’accessibilité/liliFonctions supplémentaires : Interface RS232, crochet de pesée intégré sous la balance, enveloppe protectrice de boîtier complète, plateau en acier inox amovible, fond de boîtier en métal moulé sous pression, support de sécurité, indicateur de niveau éclairé supérieur avant, quatre pieds réglables, menus de verrouillage du logiciel, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge / sous-charge du logiciel, réglages environnementaux sélectionnables par l’utilisateur, avertisseur sonore, réglages de luminosité sélectionnables par l’utilisateur, atténuation de la luminosité automatique, étalonnage de l’écran tactile, tare automatique et (neuf) langues d’utilisation sélectionnables par l’utilisateur/li/uldivstrongDeux ports USB/strong/divulliUn port d’hôte USB frontal facilement accessible qui permet de charger facilement des données de la balance sur une clé USB à mémoire flash sans avoir à atteindre l’arrière de la balance ou à déplacer celle-ci/liliUn deuxième périphérique USB, situé à l’arrière de la balance, peut être utilisé pour connecter la balance à un PC/liliLes options de connectivité permettent de répondre aux exigences de traçabilité dans les installations traditionnelles/li/ul
Compliance
Sécurité du produit : CSA C22.2 Nº 61010-1, UL 61010-1, CEI 61010-1. Compatibilité électromagnétique : FCC partie 15 classe A, ICES-001 classe A, CEI 61326-1 (émission, classe B, résistance, normes industrielles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sécurité du produit : CSA C22.2 N° 61010-1, UL 61010-1
Type de connexion RS232, USB Host, USB Device
Description Balance de précision AX8201
Capacité 8,2 kg
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,1 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pourcentage Pesée, contrôle
Comprend AC Adapter
Linéarité ±0,2 g
Matériau Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Durée de mesure 1.5 sec.
Poids min. de l’échantillon 82 g
Modèle AX8201
Reproductibilité ±0,1 g
Dérive en sensibilité 5 ppm/°C
Temps de stabilisation ≤1,5 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Charge de test 5000 g, OIML F1 ou ASTM Classe 2
Type Toploading Balances
Garantie 2 years
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 100 mm
Longueur (impériale) 13,93 in
Longueur (métrique) 354 mm
Largeur (impériale) du bac 6.9 in.
Largeur (métrique) du bac 195 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) du bac 175 mm
Profondeur (impériale) du bac 7.7 in.
Profondeur (métrique) 354 mm
Profondeur (métrique) du bac 195 mm
Poids (impériale) 10,2 lb
Poids (métrique) 4,6 kg
Alimentation électrique Entrée adaptateur secteur : 100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz ; Adaptateur secteur
Tension 100/240 V
Ampérage AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Fréquence AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade Non
Étalonnage Interne