Learn More
OHAUS™ Balances Harvard Trip
Code produit. p-2365532 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Étalonnage:
10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur)
Modèle:
1550-SD
1560-SD
Type:
Balance à double faisceau Harvard
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10521222
Marque: OHAUS™ 80000005
Idéale pour les programmes de pesée comparative et l’équilibrage des tubes à centrifuger. Les balances de OHAUS Harvard Trip reposent sur une conception à deux plateaux basée sur le principe traditionnel la balance de Roberval. Elles sont couramment utilisées pour déterminer la différence de masse entre deux objets, plutôt que leur valeur absolue.
Les fonctionnalités de base sont les suivantes :
  • Masses coulissantes intégrées
  • Amortissement magnétique
  • Plateau de pesée en acier inoxydable
Spécifications
  • Taille du plateau : 6 po de diamètre (15,2cm)
  • Précision affichage : 0,1g
  • Capacité : 70,54 oz. (2000 g)
  • Fléau supérieur : 10 × 0,1 g
  • Fléau inférieur (à l’exception du modèle à fléau unique) : 200 × 10g
Informations sur la commande
La pesée jusqu’à 2000 g peut être obtenue à l’aide d’un jeu de poids de calibrage (S40214A, S40215A).
Garantie
Cinq ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 6 po
Diamètre (métrique) du bac externe 15,2 cm
Profondeur (impériale) 9,44 in
Étalonnage 10 x 0,1 g (faisceau supérieur), 200 x 10 g (faisceau inférieur)
Profondeur (impériale) du bac 5,9 in
Profondeur (métrique) 240,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 15 cm
Hauteur (impériale) 6,29 in
Hauteur (métrique) 160,000 mm
Comprend Double faisceau avec tare de 225 , capacité de 2000 g avec kit de poids en option
Modèle 1560-SD
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 5,51 in
Largeur (métrique) 140,00 mm
Garantie 5 ans
Gamme de produits Harvard Triptrade;
Capacité 4,4 lb, 2 kg
Précision affichage 0,100000 g
Description Balance mécanique, 1560-SD
Langues Anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe, espagnol (MX)
Type d’affichage Analog
Type Balance à double faisceau Harvard