Learn More
OHAUS™ Papier pour imprimante Impact
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Papier pour imprimante
Description
- Largeur : 5,7cm (2,25 in)
- Quantité : 5/boîte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante SF42 |
| Largeur (impériale) | 2,25 in |
| Largeur (métrique) | 5,71 cm |
| Langues | Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) |
| Gamme de produits | Fournitures pour imprimante |
| Type | Papier pour imprimante |