Learn More
OHAUS™ Kit de masses pour balance à trois faisceaux
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Poids : 2 x 1 kg et 1 x 500 g
Description
Kit de contrepoids à utiliser avec les balances mécaniques suivantes :
- Trois faisceaux 710-00
- Trois faisceaux 750-S0
- Trois faisceaux 760-00
- Cadran O-Gram trois faisceaux 1650-00
- Trois faisceaux Pro TP2611
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de poids pour montage métrique |
| Description | Kit de poids, 2 x 1 kg, 1 x 500 g |
| Classification | Divers |
| Matériau | Fonte |
| Poids (métrique) | 2 x 1 kg, 1 x 500 g |
| Forme | Cylindrique |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage, contrepoids |
| À utiliser avec (équipement) | Triple faisceau 710-00, 750-S0 et 760-00 ; triple faisceau Dial-O-Gram 1650-00 ; triple faisceau Pro TP2611 |
| Quantité d’emballage | 3 poids / boîte. |