Learn More
OHAUS™ Balances à fléau triple
Précises, robustes et fiables. Les balances à fléau triple OHAUS sont dotées de plateaux de pesée en acier inoxydable et de couvercles à roulements qui empêchent la rouille et la corrosion.
Marque:  OHAUS™ 80000006
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 2.34900kg
Code produit. 10199451
  • 477.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
RISQUE DE SUFFOCATION (1). Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Description
Description
ulliDes poids moulés de précision et des encoches profondes dans les fléaux assurent des valeurs précises à chaque pesée/liliBords des couteaux de précision et roulements en agate à alignement automatique pour une sensibilité et une reproductibilité maximales/liliPrécision et temps de réponse rapide/liliAmortissement magnétique minimisant les oscillations/liliLa base en zinc lourd ne se basculera pas facilement, contrairement à l’aluminium moulé/li/ulbr /bSpécifications/bulliCapacité : 610 g (2610 g avec poids supplémentaires)/liliPrécision affichage : 0,1g/liliFléau avant : 10 times; 0,1 g/liliFléau central : 500 times; 100g/liliFléau arrière : 100 times; 10g/liliCadran Vernier (modèle Dial-O-Gramtrade; uniquement) : 10 times; 0,1 g/liliTaille du plateau : 6 po de diamètre (21,2 cm)/liliDimensions : 18 L times; 12 l times; 9 po H (45,7 times; 30,5 times; 22,3 cm)/li/ulbr /divstrongLe modèle dial-O-Gram comprend des fonctions avancées/strong/divulliCadran Vernier à lecture directe pour des résultats de pesée plus rapides/liliLe fléau de tare permet d’équilibrer les récipients jusqu’à 225 g/liliAjouter la tige et l’accessoire pour pince (S40022B) pour procéder aux déterminations de la densité relativenbsp;/li/uldivnbsp;/divdivstrongSupport et pince pour densité relative/strong/divulliSuspend la balance au-dessus de la base de la table pour mesurer la densité relative./li/uldivnbsp;/divdivbPelle et contrepoids Poly/b/divulliParfaits pour le maintien de l’ensemble de l’objet pesé/liliLe contrepoids remet la balance à zéro lorsque seule la pelle se trouve sur le plateau./liliLa pelle en acier inoxydable et le contrepoids sont dotés d’une structure robuste et résistante à l’usure/li/ulbr /divstrongRemarque/strong/divdivLe modèle S40028 est doté d’un récipient en plastique/div
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
Spécification
6 po
9 in
22,86 cm
30,48 cm
Acier inoxydable
18 po
45,72 cm
0,61 kg (1,34 lb)
15,2 cm
500 x 100 g (faisceau central), 100 x 10 g (faisceau arrière), 1
12 po
1650-00
7,05 lb
3,2 kg
5 ans
Balance Dial-O-Gram™ à triple faisceau