Learn More
OHAUS™ Balances à fléau triple
Précises, robustes et fiables. Les balances à fléau triple OHAUS sont dotées de plateaux de pesée en acier inoxydable et de couvercles à roulements qui empêchent la rouille et la corrosion.
Marque: OHAUS™ 80000012
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 2.16000kg
Alert:
RISQUE DE SUFFOCATION (1). Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Description
- Des poids moulés de précision et des encoches profondes dans les fléaux assurent des valeurs précises à chaque pesée
- Bords des couteaux de précision et roulements en agate à alignement automatique pour une sensibilité et une reproductibilité maximales
- Précision et temps de réponse rapide
- Amortissement magnétique minimisant les oscillations
- La base en zinc lourd ne se basculera pas facilement, contrairement à l’aluminium moulé
Spécifications
- Capacité : 610 g (2610 g avec poids supplémentaires)
- Précision affichage : 0,1g
- Fléau avant : 10 × 0,1 g
- Fléau central : 500 × 100g
- Fléau arrière : 100 × 10g
- Cadran Vernier (modèle Dial-O-Gram™ uniquement) : 10 × 0,1 g
- Taille du plateau : 6 po de diamètre (21,2 cm)
- Dimensions : 18 L × 12 l × 9 po H (45,7 × 30,5 × 22,3 cm)
- Cadran Vernier à lecture directe pour des résultats de pesée plus rapides
- Le fléau de tare permet d’équilibrer les récipients jusqu’à 225 g
- Ajouter la tige et l’accessoire pour pince (S40022B) pour procéder aux déterminations de la densité relative
- Suspend la balance au-dessus de la base de la table pour mesurer la densité relative.
- Parfaits pour le maintien de l’ensemble de l’objet pesé
- Le contrepoids remet la balance à zéro lorsque seule la pelle se trouve sur le plateau.
- La pelle en acier inoxydable et le contrepoids sont dotés d’une structure robuste et résistante à l’usure
Prestations de service
Cinq ans
Spécification
6 po | |
9 in | |
22,86 cm | |
30,48 cm | |
Acier inoxydable | |
18 in | |
45,72 cm | |
0,61 kg (1,34 lb) |
15,2 cm | |
10 x 0,1 g (faisceau avant), 500 x 100 g (faisceau central) | |
12 in | |
750-S0 | |
7,05 lb | |
3,2 kg | |
5 ans | |
Balance mécanique à triple faisceau |