Learn More
OHAUS™ Balances à fléau triple
Code produit. p-2365480 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
RISQUE DE SUFFOCATION (1). Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Code produit. 10458701
Marque: OHAUS™ 80000011
RISQUE DE SUFFOCATION (1). Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Précises, robustes et fiables. Les balances à fléau triple OHAUS sont dotées de plateaux de pesée en acier inoxydable et de couvercles à roulements qui empêchent la rouille et la corrosion.
  • Des poids moulés de précision et des encoches profondes dans les fléaux assurent des valeurs précises à chaque pesée
  • Bords des couteaux de précision et roulements en agate à alignement automatique pour une sensibilité et une reproductibilité maximales
  • Précision et temps de réponse rapide
  • Amortissement magnétique minimisant les oscillations
  • La base en zinc lourd ne se basculera pas facilement, contrairement à l’aluminium moulé
Spécifications
  • Capacité : 610 g (2610 g avec poids supplémentaires)
  • Précision affichage : 0,1g
  • Fléau avant : 10 x 0,1 g
  • Fléau central : 500 x 100g
  • Fléau arrière : 100 x 10g
  • Cadran Vernier (modèle Dial-O-Gram™ uniquement) : 10 x 0,1 g
  • Taille du plateau : 6 po de diamètre (21,2 cm)
  • Dimensions : 18 L x 12 l x 9 po H (45,7 x 30,5 x 22,3 cm)
Le modèle dial-O-Gram comprend des fonctions avancées
  • Cadran Vernier à lecture directe pour des résultats de pesée plus rapides
  • Le fléau de tare permet d’équilibrer les récipients jusqu’à 225 g
  • Ajouter la tige et l’accessoire pour pince (S40022B) pour procéder aux déterminations de la densité relative
Support et pince pour densité relative
  • Suspend la balance au-dessus de la base de la table pour mesurer la densité relative.
Pelle et contrepoids Poly
  • Parfaits pour le maintien de l’ensemble de l’objet pesé
  • Le contrepoids remet la balance à zéro lorsque seule la pelle se trouve sur le plateau.
  • La pelle en acier inoxydable et le contrepoids sont dotés d’une structure robuste et résistante à l’usure
Remarque
Le modèle S40028 est doté d’un récipient en plastique
Garantie
Cinq ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe 6 in
Diamètre (métrique) du bac externe 15,2 cm
Profondeur (impériale) 9 in
Étalonnage 10 x 0,1 g (faisceau avant), 500 x 100 g (faisceau central)
Profondeur (métrique) 22,86 cm
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30,48 cm
Modèle 710-00
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 7,05 lb
Largeur (impériale) 18 po
Poids (métrique) 3,2 kg
Largeur (métrique) 45,72 cm
Garantie 5 ans
Capacité 0,61 kg (1,34 lb)
Type d’affichage Analog
Type Balance mécanique à triple faisceau