Learn More
Mélange de solvants résiduels de l'Ohio 502 290-5000 μg/mL dans la triacétine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30326825 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326825 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000502TN
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 67-64-1, 64-17-5, 75-28-5, 67-63-0, 106-97-8, 142-82-5
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Triacetin