Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide sans huile OFP400
Code produit. p-4528998 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pompe à vide à 4 têtes EFTE/PFA ; 230 V, 50 Hz
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10543234
Marque: Thermo Scientific™ OFP400230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe à vide sans huile Thermo Scientific OFP400 est conçue pour une grande variété d'applications de laboratoires.
La pompe à vide sans huile Thermo Scientific OFP400 est conçue pour une grande variété d'applications de laboratoires.
Elle offre une grande résistance aux produits chimiques, est silencieuse et élimine les vapeurs d'huile car elle ne consomme pas ou ne requiert pas d'huile pour fonctionner.
  • Faible encombrement
  • Conception à quatre têtes avec têtes ETFE et PFA solides et résistantes aux produits chimiques
  • Connexion facile à n’importe quel système Thermo Scientific™ SpeedVac™
  • Recommandé pour une utilisation avec des environnements acides tels que le HCl, le TFA, les acides acétiques et formiques, ainsi que les solvants organiques
  • Livré complet avec le piège en sortie ANT100 pour ajouter des solutions de piégeage et de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pompe à vide à 4 têtes EFTE/PFA ; 230 V, 50 Hz
Type Pompe à vide sans huile
Débit 36 l/min à 60 Hz
À utiliser avec (équipement) Concentrateur sous vide
Vide max. 0,6 torr (0,75 mbar)
Dimensions (L x l x H) 15 x 8 x 18 po (390 x 210 x 460 mm)
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 390 mm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 460 mm
Poids à l’expédition (impériale) 49,5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 22,5 kg
Alimentation électrique 230 V - 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz